Isopropylamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Aminopropane
148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 45 EUR
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Isopropylamine 99%
Isopropylamine
Formule: C₃H₉N
Kookpunt: 33…34 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –101 °C
Dichtheid: 0,69 g/cm³
Vlampunt: –37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008082
CAS nummer: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05229
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA