1-Ethylpropylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L02250.14 L02250.22 L02250.06
L02250.14EA 99.5 EUR
L02250.14 L02250.22 L02250.06
1-Ethylpropylamine 98%
1-Ethylpropylamine
Formule: C₅H₁₃N
Kookpunt: 89…91 °C
Dichtheid: 0,748
Vlampunt: 2 °C (35 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008096
CAS nummer: 616-24-0
EINECS: 210-471-6
UN: 1106
ADR: 3,II