Nitromethaan 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
148510010 148510025 148510100
ACRO148510010EA 150 EUR
ACRO148510010 ACRO148510025 ACRO148510100
Nitromethaan 99%, pure
Nitromethaan
Formule: CH₃NO₂
Kookpunt: 100…102 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007400
CAS nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA