Diethylether, EMPARTA® ACS for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07026.2500EA 187 EUR
1.07026.2500
Diethylether, EMPARTA® ACS for analysis, Supelco®
Diethylether
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kookpunt: 35 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –123 °C
Dichtheid: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011646
CAS nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
Bereik: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg