Diethylether Stabilised, TECHNICAL, rectified
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilisatie: 4-10 ppm BHT
23807.366EA 93.2 EUR
23807.366 23807.468 23807.550
Diethylether Stabilised, TECHNICAL, rectified
Diethylether
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 35
Smeltpunt: –123 °C
Dichtheid: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011646
CAS nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
Bereik: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Identification Passes test