Diethylether
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8810.1 8810.2 8810.3
ROTH8810.1EA 0 EUR
ROTH8810.1 ROTH8810.2 ROTH8810.3
Diethylether
Diethylether
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Kookpunt: 35 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –123 °C
Dichtheid: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011646
CAS nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
Bereik: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM