Acetonedimethyl acetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
8.02936.0100EA 42.3 EUR
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
Acetonedimethyl acetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetonedimethyl acetal
Voor meer details betreffende specificaties en gevaren, zie www.vwr.com of de VWR-catalogi Chemicaliën.
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Kookpunt: 83
Smeltpunt: –47 °C
Dichtheid: 0.845 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008479
CAS nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)