1-Butaanol 98,5, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
20808.291EA 47.5 EUR
20808.291 20808.325 20808.360 20808.462
1-Butaanol 98,5, GPR RECTAPUR®
1-Butaanol
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 117.6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 30
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002964
CAS nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 117 - 119 °C
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Evaporation residue Max. 100 ppm