1-Butaanol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
7171.1 7171.2
ROTH7171.1EA 0 EUR
ROTH7171.1 ROTH7171.2
1-Butaanol
1-Butaanol
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Kookpunt: 117,6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002964
CAS nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable