Arachidyl alcohol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-Eicosanol
215460050
215460250
ACRO215460050EA
56.2
EUR
ACRO215460050
ACRO215460250
Arachidyl alcohol 98%
Arachidyl alcohol
Formule:
H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH Kookpunt: 309 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 64…66 °C Dichtheid: 0,88 g/cm³ (21 °C) Vlampunt: 194 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002938 CAS nummer: 629-96-9 EINECS: 211-119-4 |
Specification Test Results
Appearance | White Powder or pellets and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 66 °C |
GC | ≥97.5 % |