Arachidyl alcohol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Eicosanol
L08807.14 L08807.22
L08807.14EA 27 EUR
L08807.14 L08807.22
Arachidyl alcohol 96%
Arachidyl alcohol
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Kookpunt: 220…225 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 62…66 °C
Dichtheid: 0,841
Vlampunt: 195 °C (383 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002938
CAS nummer: 629-96-9
EINECS: 211-119-4