1-Heptadecanol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Heptadecan-1-ol, Hexadecyl carbinol, 1-Heptadecanol
L20404.06 L20404.14
L20404.06EA 68.9 EUR
L20404.06 L20404.14
1-Heptadecanol
1-Heptadecanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Kookpunt: 308…309 °C
Smeltpunt: 52…56 °C
Dichtheid: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 155 °C (311 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002822
CAS nummer: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5