1-Hexadecanol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 47.4 EUR
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Hexadecanol 96%
1-Hexadecanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Kookpunt: 344 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 47…50 °C
Dichtheid: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004760
CAS nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %