1-Hexadecanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 42.2 EUR
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Hexadecanol, Supelco®
1-Hexadecanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Kookpunt: 305…330 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 46…52 °C
Dichtheid: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004760
CAS nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=2aef5737e38183e9f1edead08676605ffe9e7e2e&prid=web&clid=SAPDAM