1-Hexanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ100
73117-1ML-F 73117-5ML-F
73117-1ML-FEA 48.8 EUR
73117-1ML-F 73117-5ML-F
1-Hexanol, Supelco®
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Kookpunt: 156 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002982
CAS nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9a15f0959119b7e449fd57687c3f3cf2890a84b&vid=96c7847e728be9b01d5cb6e0f5d3f11c2e4b6bc1&prid=web&clid=SAPDAM