1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: n-Octanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00991.1000 1.00991.6025
1.00991.1000EA 110 EUR
1.00991.1000 1.00991.6025
1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
1-Octanol
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002988
CAS nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM