1-Octanol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: n-Octanol
4439.1 4439.2
ROTH4439.1EA 0 EUR
ROTH4439.1 ROTH4439.2
1-Octanol
1-Octanol
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002988
CAS nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM