1-Pentanol 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
160600010
160600025
160600250
160600251
ACRO160600010EA
59.2
EUR
ACRO160600010
ACRO160600025
ACRO160600250
ACRO160600251
1-Pentanol 99%, pure
1-Pentanol
Formule:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH MW: 88.15 g/mol Kookpunt: 137…139 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –78 °C Dichtheid: 0.811 g/cm³ Vlampunt: 49 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002977 CAS nummer: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 13,07195 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |