1-Pentanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 339 EUR
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
1-Pentanol, Supelco®
1-Pentanol
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Kookpunt: 137.9
Smeltpunt: –79 °C
Dichtheid: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 48
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002977
CAS nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM