1-Tetradecanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
A19638.0EEA
153
EUR
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
1-Tetradecanol ≥97%
1-Tetradecanol
Purity: 97+%
CAS No.: 112-72-1
Molecular Formula: CH3(CH2)12CH2OH
Formula Weight: 214.39
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 289°
Beilstein Reference: 1742652
Merck Reference: 14,6334
MDL No.: MFCD00004757
Formule:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Kookpunt: 289 °C Smeltpunt: 37…40 °C Dichtheid: 0,823 Vlampunt: 141 °C (285 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004757 CAS nummer: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Merck Index: 14,6334 |