1-Tetradecanol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4741.1 4741.2
ROTH4741.1EA 0 EUR
ROTH4741.1 ROTH4741.2
1-Tetradecanol
1-Tetradecanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Kookpunt: 289 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 37…39 °C
Dichtheid: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004757
CAS nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361