2-Propanol 99.5% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
383910010
383910025
ACRO383910010EA
77.7
EUR
ACRO383910010
ACRO383910025
2-Propanol 99.5% for HPLC
2-Propanol
Formule:
(CH₃)₂CHOH Kookpunt: 81…83 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,785 g/cm³ Vlampunt: 12 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011674 CAS nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II Bereik: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.5 % |
UV | at 240 nm A: ≤0.05 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |