2-Propanol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
39559.01 39559.02
SERA39559.01EA 26 EUR
SERA39559.01 SERA39559.02
2-Propanol
2-Propanol
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Kookpunt: 82
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011674
CAS nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM