(±)-3-Hexanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 623-37-0
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4150
Odour: Characteristic
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1718964
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004582
Formule:
C₆H₁₄O Kookpunt: 134…136 °C Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 0,81 Vlampunt: 42 °C (108 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004582 CAS nummer: 623-37-0 EINECS: 210-790-0 UN: 2282 ADR: 3,III |