E/E absolute ≥99.8%, Electran for molecular biology
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl alcohol
437433TEA 93.2 EUR
437433T 437433TDP 437435L
E/E absolute ≥99.8%, Electran for molecular biology
Ethanol
Bestelinformatie: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Gelieve VWR te contacteren.
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Kookpunt: 78.3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99.8 %
Appearance Clear colourless liquid
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Non-volatile residue Max. 0.0010 %
Water Max. 0.2 %