Ethanol absolute ≥99.5%, TechniSolv®, pure
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl alcohol
83813.360_TEA 31.7 EUR
83813.360_T 83813.410_T 83813.440_T 83813.360 83813.410 83813.440 83813.550 83813.930
Ethanol absolute ≥99.5%, TechniSolv®, pure
Ethanol
Opgelet: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Gelieve VWR te contacteren.
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Kookpunt: 78.3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Specification Test Results
Assay (V/V) Min. 99.5 %
Density (20/20) 0.788 - 0.794
Water Max. 0.5 %