Methanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
8047.9200EA
958.49
EUR
8047.9200
8047.5000PE
Methanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Methanol
Formule:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Kookpunt: 64.6 Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II Bereik: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Specification Test Results
Assay | min. 99.5 % |
Acetone, Aldehydes (as Acetone) | max. 0.002 % |
Boiling Range (initial to dry point) | max. 2 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0002 |
Water (H2O) | max. 0.1 % |