Methanol ≥99.9%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06009.9900EA
0
EUR
1.06009.9900
1.06009.4000
1.06009.1011
1.06009.1000
1.06009.6025
1.06009.9905
1.06009.5000
1.06009.6010
1.06009.9025
1.06009.9950
1.06009.2511
1.06009.2500
1.06009.9180
MERC1.06009.9999
1.06009.9450
1.06009.6190
Methanol ≥99.9%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Methanol
EMSURE® oplosmiddelen zijn geschikt voor een breed gamma klassieke laboratoriumtoepassingen en worden vaak gebruikt in gereguleerde en veeleisende laboratoriumtoepassingen. EMSURE® biedt wereldwijd de beste en meest uitgebreide productspecificaties. We verklaren dat ons EMSURE®-gamma voldoet aan de ACS-norm, aan de vereisten voor reagentia van de Europese Farmacopee (Reag. Ph Eur) en ook aan de ISO-normen.
Formule:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kookpunt: 64,5 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0,792 g/cm3 (20 °C) Vlampunt: 11 °C (gesloten kroes) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II Bereik: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Specification Test Results
Purity (GC) | (20 °C) oplosbaar |
Identity (IR) | conforms |
Appearance | clear |
Color | ≤ 10 Hazen |
Solubility in water | conforms |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Density (d 20 °C/20 °C) | 0.791 - 0.793 |
Boiling point | 64 - 65 °C |
Benzene (impurity A) (GC) | ≤ 2 ppm |
Ethanol (GC) | ≤ 0.05 % |
Acetone | ≤ 0.001 % |
Acetaldehyde | ≤ 0.001 % |
Formaldehyde | ≤ 0.001 % |
Readily carbonizable substances | conforms |
Carbonyl compounds (as CO) | ≤ 0.001 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.5 ppm |
Sulfate (SO₄) | ≤ 1 ppm |
Substances reducing potassium permanganate (as O) | ≤ 0.00025 % |
Ag (Silver) | ≤ 0.000002 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.000002 % |
Au (Gold) | ≤ 0.000002 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Be (Beryllium) | ≤ 0.000002 % |
Bi (Bismuth) | ≤ 0.000002 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
Ga (Gallium) | ≤ 0.000002 % |
In (Indium) | ≤ 0.000002 % |
Li (Lithium) | ≤ 0.000002 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
Mo (Molybdenum) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
Pt (Platinum) | ≤ 0.000005 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Ti (Titanium) | ≤ 0.000002 % |
Tl (Thallium) | ≤ 0.000002 % |
V (Vanadium) | ≤ 0.000002 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
Zr (Zirconium) | ≤ 0.000002 % |
Evaporation residue | ≤ 0.0005 % |
Water | ≤ 0.05 % |