Methanol, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
MQ200
1.07018.2511
1.07018.9026
1.07018.2511UK
1.07018.4000
1.07018.2511EA
47.63
EUR
1.07018.2511
1.07018.9026
MERC1.07018.2511UK
1.07018.4000
Methanol, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Methanol
Formule:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Kookpunt: 64.6 Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II Bereik: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Vapor Pressure | 128 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.33 |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
pH | 64.5 °C (1013 hPa) |
Ignition Point | 455 °C DIN 51794 |
Evaporation Number | 6.3 |