Methanol, Prepsolv® Chromatography_prep, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
MQ200
1.13351.2500
1.13351.4000
1.13351.9030
1.13351.2500EA
96
EUR
1.13351.2500
1.13351.4000
1.13351.9030
Methanol, Prepsolv® Chromatography_prep, Supelco®
Methanol
Formule:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Kookpunt: 64.6 Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) Bereik: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |