Methanol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
20846.292EA
19.2
EUR
20846.292
20846.326
20846.361
20846.463
20846.554
20846.930
Methanol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Methanol
Formule:
CH₃OH Kookpunt: 64,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II Bereik: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 99.5 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 64 - 65 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Acetone | Max. 10 ppm |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |