1,10-Decanediol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181041000
181045000
ACRO181041000EA
44.9
EUR
ACRO181041000
ACRO181045000
1,10-Decanediol 99%
1,10-Decanediol
Formule:
C₁₀H₂₂O₂ Kookpunt: 297 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 71…75 °C Dichtheid: 0,883 g/cm³ (80 °C) Vlampunt: 152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004749 CAS nummer: 112-47-0 EINECS: 203-975-2 Merck Index: 13,02869 |
Specification Test Results
Appearance | White Powder or flakes or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 74 °C |
GC | ≥98.5 % |