1,2-Ethaandiol 99+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
146750010
146750025
146750250
ACRO146750010EA
71.2
EUR
ACRO146750010
ACRO146750025
ACRO146750250
1,2-Ethaandiol 99+%, extra pure
1,2-Ethaandiol
Formule:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Kookpunt: 196…198 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1.113 g/cm³ Vlampunt: 116 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002885 CAS nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Bereik: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
Sulfated ash | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |