1,2-Ethaandiol 99.5% for analysis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
295530010
295530025
295530250
ACRO295530010EA
93.1
EUR
ACRO295530010
ACRO295530025
ACRO295530250
1,2-Ethaandiol 99.5% for analysis
1,2-Ethaandiol
Formule:
HOCH₂CH₂OH Kookpunt: 196…198 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1,113 g/cm³ Vlampunt: 116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002885 CAS nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Bereik: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.005 % |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Chloride (Cl) | ≤0.2 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |