1,2-Ethaandiol 95%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
410010010 410010025
ACRO410010010EA 33.6 EUR
ACRO410010010 ACRO410010025
1,2-Ethaandiol 95%, pure
1,2-Ethaandiol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Kookpunt: 196…198 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³
Vlampunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002885
CAS nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Bereik: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Color scale ≤20 APHA