1,2-Ethaandiol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
A11591.0CEA
222
EUR
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
1,2-Ethaandiol ≥99%
1,2-Ethaandiol
Purity: 99%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
Formule:
HOCH₂CH₂OH Kookpunt: 196…198 °C Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1,113 Vlampunt: 119 °C (246 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002885 CAS nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Bereik: 01-2119456816-28 Merck Index: 14,3798 |