1,2-Ethaandiol, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00949.1000 1.00949.2500
1.00949.1000EA 55.4 EUR
1.00949.1000 1.00949.2500
1,2-Ethaandiol, EMPLURA®, Supelco®
1,2-Ethaandiol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Kookpunt: 196…198 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002885
CAS nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Bereik: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM