1,2-Ethaandiol ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
85512.290EA 66.5 EUR
85512.290 85512.360
1,2-Ethaandiol ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
1,2-Ethaandiol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Kookpunt: 196…198 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002885
CAS nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Bereik: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear viscous liquid
Relative density 1.113 - 1.115
Refractive index (20°C) ( ± 1.432) Passes test
Boiling point (± 198 °C) Passes test
Acidity Passes test
Water Max. 0.2 %