1,2-Ethaandiol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
MQ100
85978-10ML-F
85978-5ML-F
85978-10ML-FEA
280
EUR
85978-10ML-F
85978-5ML-F
1,2-Ethaandiol, Supelco®
1,2-Ethaandiol
Formule:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Kookpunt: 196…198 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1.115 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 116 Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00002885 CAS nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Bereik: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |