1,5-Pentanediol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
A13998.0EEA
183
EUR
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
1,5-Pentanediol ≥97%
1,5-Pentanediol
Purity: 97%
CAS No.: 111-29-5
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -16°
Boiling Point: 241-242°
Beilstein Reference: 1560130
Merck Reference: 14,7117
MDL No.: MFCD00002978
Formule:
C₅H₁₂O₂ Kookpunt: 241…242 °C Smeltpunt: –16 °C Dichtheid: 0,992 Vlampunt: 129 °C (264 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002978 CAS nummer: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Merck Index: 14,7117 |