1,8-Octanediol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15402.14 A15402.22 A15402.36
A15402.14EA 37.8 EUR
A15402.14 A15402.22 A15402.36
1,8-Octanediol ≥98%
1,8-Octanediol
Purity: 98+% CAS No.: 629-41-4 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 148°(298°F) Melting Point: 58-61° Boiling Point: 171-173°/20mm Beilstein Reference: 1633499 MDL No.: MFCD00002989
Formule: C₈H₁₈O₂
Kookpunt: 171…173 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 58…61 °C
Dichtheid: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 148 °C (298 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002989
CAS nummer: 629-41-4
EINECS: 211-090-8