1-Butanethiol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
150800500 150802500 150800010
ACRO150800500EA 17.9 EUR
ACRO150800500 ACRO150802500 ACRO150800010
1-Butanethiol 98%
1-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
Kookpunt: 98 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –116 °C
Dichtheid: 0,84 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004905
CAS nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %