1-Butanethiol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
220620500
220620050
220620010
220622500
ACRO220620500EA
24
EUR
ACRO220620500
ACRO220620050
ACRO220620010
ACRO220622500
1-Butanethiol 99+%
1-Butanethiol
Formule:
C₄H₁₀S Kookpunt: 98 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –116 °C Dichtheid: 0,84 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004905 CAS nummer: 109-79-5 EINECS: 203-705-3 UN: 2347 ADR: 3,II Merck Index: 12,01611 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |