1-Decanethiol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
A15913.AC
A15913.AE
A15913.AP
A15913.ACEA
33.4
EUR
A15913.AC
A15913.AE
A15913.AP
1-Decanethiol 96%
1-Decanethiol
Purity: 96%
CAS No.: 143-10-2
Molecular Formula: C10H22S
Formula Weight: 174.35
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4565
Odour: Unpleasant
Melting Point: -26°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1735223
MDL No.: MFCD00004884
Formule:
C₁₀H₂₂S Kookpunt: 237 °C Smeltpunt: –26 °C Dichtheid: 0,843 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004884 CAS nummer: 143-10-2 EINECS: 205-584-2 UN: 3334 ADR: 9, |