1-Heptanethiol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
n-Heptanethiol, n-Heptyl mercaptan, 1-Mercaptoheptane
L07079.14
L07079.22
L07079.14EA
52.1
EUR
L07079.14
L07079.22
1-Heptanethiol ≥98%
1-Heptanethiol
Purity: 98%
CAS No.: 1639-09-4
Molecular Formula: CH3(CH2)6SH
Formula Weight: 132.27
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4515
Melting Point: -43°
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1731687
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00004911
Formule:
C₇H₁₆S Kookpunt: 173…175 °C Smeltpunt: –43 °C Dichtheid: 0,854 Vlampunt: 46 °C (114 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004911 CAS nummer: 1639-09-4 EINECS: 216-678-8 UN: 3336 ADR: 3,III |