1-Hexanethiol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
215270050
215271000
215275000
ACRO215270050EA
38.6
EUR
ACRO215270050
ACRO215271000
ACRO215275000
1-Hexanethiol 96%
1-Hexanethiol
Formule:
C₆H₁₄S Kookpunt: 150…154 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 81…80 °C Dichtheid: 0,84 g/cm³ Vlampunt: 30 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004909 CAS nummer: 111-31-9 EINECS: 203-857-0 UN: 3071 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.836 to 0.844 g/ml |
GC | ≥95 % |