1-Hexanethiol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
L09659.AC
L09659.AE
L09659.ACEA
34.1
EUR
L09659.AC
L09659.AE
1-Hexanethiol ≥97%
1-Hexanethiol
Purity: 97%
CAS No.: 111-31-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Strong
Melting Point: -81°
Boiling Point: 150-154°
Beilstein Reference: 1731295
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004909
Formule:
C₆H₁₄S Kookpunt: 150…154 °C Smeltpunt: –81 °C Dichtheid: 0,838 Vlampunt: 30 °C (86 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004909 CAS nummer: 111-31-9 EINECS: 203-857-0 UN: 3071 ADR: 6.1,II |