1-Octanethiol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
L07195.AE
L07195.AP
L07195.AEEA
36
EUR
L07195.AE
L07195.AP
1-Octanethiol ≥98%
1-Octanethiol
Purity: 98%
CAS No.: 111-88-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7SH
Formula Weight: 146.29
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -49°
Boiling Point: 197-199°
Beilstein Reference: 1733101
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004912
Formule:
C₈H₁₈S Kookpunt: 197…199 °C Smeltpunt: –49 °C Dichtheid: 0,843 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004912 CAS nummer: 111-88-6 EINECS: 203-918-1 UN: 3082 ADR: 9,III |