1-Pentanethiol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
n-Pentanethiol, 1-Mercaptopentane, n-Pentyl mercaptan
L04330.14
L04330.22
L04330.14EA
56.6
EUR
L04330.14
L04330.22
1-Pentanethiol ≥97%
1-Pentanethiol
Purity: 97%
CAS No.: 110-66-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4SH
Formula Weight: 104.22
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Stench
Melting Point: -76°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 1730979
UN No.: 1111
MDL No.: MFCD00004907
Formule:
C₅H₁₂S Kookpunt: 125…126 °C Smeltpunt: –76 °C Dichtheid: 0,841 Vlampunt: 18 °C (64 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004907 CAS nummer: 110-66-7 EINECS: 203-789-1 UN: 1111 ADR: 3,II Merck Index: 12,00653 |