2-Propanethiol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 23.4 EUR
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanethiol 98%
2-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
Kookpunt: 57…60 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –131 °C
Dichtheid: 0,82 g/cm³
Vlampunt: –34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004863
CAS nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA